Learn More
tert-Butyl chloride, 98+%
Codice prodotto. 11469903
Click to view available options
Quantità:
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
1000mL
250mL
500mL
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11469903
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A13004.AK
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Normativo: Questo prodotto è un intermedio isolato trasportato in conformità con il regolamento (CE) 1907/2006 (REACH). Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 507-20-0 | C4H9Cl | 92.566 g/mol
tert-Butyl chloride plays an important role as a starting material to perform nucleophilic substitution reactions in order to prepare alcohol and alkoxides salts. It is used as an alkylating agent for the introduction of tert-butyl group and is also involved in Friedel-Crafts reactions. It is employed as an intermediate for the synthesis of agrochemicals and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
tert-Butyl chloride plays an important role as a starting material to perform nucleophilic substitution reactions in order to prepare alcohol and alkoxides salts. It is used as an alkylating agent for the introduction of tert-butyl group and is also involved in Friedel-Crafts reactions. It is employed as an intermediate for the synthesis of agrochemicals and pharmaceuticals.
Solubility
Miscible with alcohol, benzene, chloroform and ether. Slightly miscible with water.
Notes
Hygroscopic. Incompatible with strong oxidizing agents and strong bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 507-20-0
Formula molecolare C4H9Cl
Molecular Weight (g/mol) 92.566
Numero MDL MFCD00000816
InChI Key NBRKLOOSMBRFMH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tert-butyl chloride, propane, 2-chloro-2-methyl, tert-butylchloride, chlorotrimethylmethane, trimethylchloromethane, 2-chloroisobutane, t-butyl chloride, t-butylchloride, 2-methyl-2-chloropropane, 2-methyl-2-propyl chloride
PubChem CID 10486
IUPAC Name 2-chloro-2-methylpropane
SMILES CC(C)(C)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico tert-Butyl chloride
Punto di fusione -26°C
Densità 0.846
Punti di ebollizione 50°C to 52°C
Punto d'infiammabilità −27°C (−16°F)
Odore Mild
Indice di rifrazione 1.3848
Quantità 250 mL
Numero UN UN1127
Beilstein 1730872
Indice di Merck 14,1562
Informazioni di solubilità Miscible with alcohol,benzene,chloroform and ether. Slightly miscible with water.
Peso formulazione 92.57
Percent Purity ≥98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • tert-Butyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: tert-Butyl chloride