Learn More
tert-Butyl hydroperoxide, 70% Solution in water, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10347360
Click to view available options
Quantità:
5 g
250 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Plastic Can
Plastic bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-91-2, 7732-18-5
Formula molecolare C4H10O2
Molecular Weight (g/mol) 90.12
InChI Key CIHOLLKRGTVIJN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tert-butyl hydroperoxide, tbhp, t-butyl hydroperoxide, tert-butylhydroperoxide, perbutyl h, t-butylhydroperoxide, cadox tbh, hydroperoxide, 1,1-dimethylethyl, 1,1-dimethylethyl hydroperoxide, terc. butylhydroperoxid
PubChem CID 6410
ChEBI CHEBI:64090
IUPAC Name 2-hydroperoxy-2-methylpropane
SMILES CC(C)(C)OO
Specifica
Materiale o nome chimico tert-Butyl hydroperoxide
Punto di fusione -2.8°C
Colore Colorless
Densità 0.9400g/mL
Punti di ebollizione 37.0°C (15.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 43°C
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare (CH3)3COOH
Indice di rifrazione 1.3860 to 1.3880
Quantità 500 g
Beilstein 01,IV,1616
Fieser 01,88; 02,49; 03,37; 05,75; 06,81; 07,43; 08,62; 09,78; 10,64; 11,91; 12,88; 14,60; 15,55; 16,53; 17,56
Indice di Merck 15,1573
Gravità specifica 0.94
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in hydroxide solutions,soluble in most common organic solvents
Viscosità 4.1 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 90.12
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • tert-Butyl hydroperoxide, 70% solution in water
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Perossido organico Tipo E e F
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H242-Rischio d'incendio per riscaldamento.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P220-Tenere/conservare lontano da indumenti/ materiali combustibili.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.