Learn More
tert-Butyl methyl ether, 99+%, Extra Dry, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 13178453
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
100 mL
1 L
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
Formula molecolare C5H12O
Molecular Weight (g/mol) 88.15
Numero MDL MFCD00008812
InChI Key BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
PubChem CID 15413
ChEBI CHEBI:27642
IUPAC Name 2-methoxy-2-methylpropane
SMILES CC(C)(C)OC
Specifications
Materiale o nome chimico tert-Butyl methyl ether
Punto di fusione -110.0°C
CAS min. % 99
Colore Colorless
CAS max % 100
Densità 0.7404g/mL
Punti di ebollizione 54.0°C to 56.0°C
Quantità 100 mL
Punto d'infiammabilità −28°C
Spettro a infrarossi Authentic
Forma fisica Liquid
Indice di rifrazione 1.3675 to 1.3695
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Residuo dopo l'evaporazione 0.0005 % max.
Gravità specifica 0.7404
Formula lineare (CH3)3COCH3
Viscosità 0.36 mPa.s (20°C)
Acqua 0.005% Max.
Indice di Merck 156106
Informazioni di solubilità Solubility in water: 51g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most organic solvents, unstable in acid solutions, soly of water in methyl-t-butyl ether : 1,5g/100g
Peso formulazione 88.15
Percent Purity 99+%
Grado Extra Dry
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • tert-Butyl methyl ether
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Hazard Statement
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.