Learn More
tert-Butyl methyl ether, 99%, pure, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10501422
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Imballaggio:
Flacone in vetro
Glass Bottle
Metal Drum
Plastic Drum
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1634-04-4
Formula molecolare C5H12O
Molecular Weight (g/mol) 88.15
Numero MDL MFCD00008812
InChI Key BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tert-butyl methyl ether, methyl tert-butyl ether, mtbe, methyl t-butyl ether, t-butyl methyl ether, methyl tertiary-butyl ether, propane, 2-methoxy-2-methyl, methyl-tert-butyl ether, methyl-t-butyl ether, 2-methyl-2-methoxypropane
PubChem CID 15413
ChEBI CHEBI:27642
IUPAC Name 2-methoxy-2-methylpropane
SMILES CC(C)(C)OC
Specifica
Materiale o nome chimico tert-Butyl methyl ether
Punto di fusione -110.0°C
Nota nome 99%
Colore White to Yellow
Densità 0.7404g/mL
Punti di ebollizione 54.0°C to 56.0°C
Quantità 25 L
Punto d'infiammabilità −28°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Metal Drum
Forma fisica Powder or Needles
Indice di rifrazione 1.3675 to 1.3695
Intervallo percentuale saggio 99%
Gravità specifica 0.7404
Formula lineare (CH3)3COCH3
Viscosità 0.36 mPa.s (20°C)
Beilstein 01, 381
Acqua 0.01% Max. (Coulometric)
Fieser 04,333
Indice di Merck 15, 6106
Informazioni di solubilità Solubility in water: 51g/L (20°C). Other solubilities: miscible with most organic solvents, unstable in acid solutions, soly of water in methyl-t-butyl ether : 1,5g/100g
Peso formulazione 88.15
Percent Purity 99%
Grado Pure
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • tert-Butyl methyl ether
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/e sapone.