Learn More
tert-Butyl N-(2-cyanoethyl)carbamate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10079481
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Identificatori chimici
CAS 53588-95-7
Formula molecolare C8H14N2O2
Molecular Weight (g/mol) 170.21
Numero MDL MFCD02180880
InChI Key NORLFIHQJFOIGS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tert-butyl n-2-cyanoethyl carbamate, tert-butyl 2-cyanoethyl carbamate, n-boc-2-cyano-ethylamine, 2-cyano-ethyl-carbamic acid tert-butyl ester, t-butyl n-2-cyanoethyl carbamate, tert-butoxy-n-2-cyanoethyl carboxamide, 1,1-dimethylethyl 2-cyanoethyl carbamate, 3-tert-butoxycarbonyl amino propanenitrile, carbamicacid,n-2-cyanoethyl-,1,1-dimethylethylester
PubChem CID 2735664
IUPAC Name tert-butyl N-(2-cyanoethyl)carbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCC#N
Specifica
Materiale o nome chimico Tert-butyl N-(2-cyanoethyl)carbamate
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Formula lineare (CH3)3COC(O)NH(CH2)2CN
Imballaggio Amber Glass Bottle
Peso formulazione 170.21
Percent Purity 97%
Quantità 1 g