Learn More
tert-Butylchlorodimethylsilane, 98%
Codice prodotto. 10164010 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
5g
Codice prodotto. 10164010
Marca: Thermo Scientific Acros 183930050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 18162-48-6 | C6H15ClSi | 150.73 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18162-48-6
Formula molecolare C6H15ClSi
Molecular Weight (g/mol) 150.73
Numero MDL MFCD00000501
InChI Key BCNZYOJHNLTNEZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tert-butyldimethylsilyl chloride, tert-butyldimethylchlorosilane, t-butyldimethylchlorosilane, tert-butylchlorodimethylsilane, tbdms chloride, tert-butyl chloro dimethylsilane, chloro-tert-butyldimethylsilane, silane, chloro 1,1-dimethylethyl dimethyl, tbscl, t-butyldimethylsilyl chloride
PubChem CID 28928
ChEBI CHEBI:85071
IUPAC Name tert-butyl-chloro-dimethylsilane
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico tert-Butylchlorodimethylsilane
Punto di fusione 85.0°C to 91.0°C
Colore Colorless to White
Densità 0.8700g/mL
Punti di ebollizione 125.0°C
Punto d'infiammabilità 22°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare (CH3)3CSi(CH3)2Cl
Quantità 5 g
Numero UN 2925
Fieser 04,176; 05,74; 06,78; 08,59; 09,77; 10,62; 13,87; 17,5
Indice di Merck 15, 1567
Gravità specifica 0.87
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts. Other solubilities: reacts with alcohols, organic acids and amines, soluble in ethers and hydrocarbons
Peso formulazione 150.73
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystals
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • tert-Butylchlorodimethylsilane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H228-Solido infiammabile.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.