Learn More
(tert-Butyldimethylsiloxy)acetaldehyde, 90%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10255024
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 102191-92-4
Formula molecolare C8H18O2Si
Molecular Weight (g/mol) 174.32
Numero MDL MFCD01321229
InChI Key MEBFFOKESLAUSJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tert-butyldimethylsilyloxy acetaldehyde, 2-tert-butyldimethylsilyl oxy acetaldehyde, 2-tert-butyldimethylsilyloxy acetaldehyde, tert-butyldimethylsiloxy acetaldehyde, t-butyldimethylsilyloxyacetaldehyde, 2-tert-butyl dimethyl silyl oxyacetaldehyde, acetaldehyde, 1,1-dimethylethyl dimethylsilyl oxy, pubchem20197
PubChem CID 4187788
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)OCC=O
Specifica
Materiale o nome chimico (tert-Butyldimethylsiloxy)acetaldehyde
CAS min. % 88.0
CAS max % 100.0
Colore Gray to White
Densità 0.9150g/mL
Punti di ebollizione 156°C to 157°C
Punto d'infiammabilità 60°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 88% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare (CH3)3CSi(CH3)2OCH2C(O)H
Indice di rifrazione 1.4310 to 1.4330 (20°C, 589nm)
Quantità 1 g
Gravità specifica 0.915
IUPAC Name 2-[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxyacetaldehyde
Peso formulazione 174.31
Percent Purity 90%
Forma fisica Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (tert-Butyldimethylsiloxy)acetaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.