Learn More
Bunzl Healthcare™ Siringa Luer-Slip eccentrico Terumo™
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
20 mL
Graduazioni:
1 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Descrizione
- Clear polypropylene barrel and plunger; double contact ring
- Integrated plunger stop prevents accidental pull-out
- Sterile, Latex-free
- Bold, precise scale markings
- Complies to ISO 7886 (DIS 7886)
- Individually wrapped in tamper evident peel packs
- Supplied without needles
- Suitable for gases or liquids
- Eccentric luer lock
For research use only, unless otherwise indicated.
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ISO 7886 (DIS 7886) |
| Materiale | Polypropylene |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per ricerca, per gas o liquidi |
| Product Type | Siringa eccentrica Luer Slip |
| Monouso | Sì |
| Graduazioni | 1 ml |
| Quantità | Confezione da 50 |
| Volume (sistema metrico) | 20 mL |
| Tipo di collegamento | Luer Slip eccentrico |
| Graduated | Sì |
| Vedi altri risultati |