Learn More
WTW™ Agente di prova per sistema OxiTop™
For use with Monitoring OxiTop™ systems; these test agents can be used for checking 6 measuring systems.
Marca:  WTW™ 209333
79.00 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12333790
  • 83.00€ / pezzi 8
Spedizione stimata: 31-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
    • Includes calibration tablets
    • For checking 6 measuring systems (long term test of leakage testing and negative pressure)
    • For use with Monitoring OxiTop™ systems
    • Test agent product type
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Agente per analisi
Per la verifica di 6 sistemi di misurazione (analisi a lungo termine per il controllo delle perdite e della pressione negativa)
Monitoring OxiTop™ systems
Compresse di calibrazione
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • OxiTop PM
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: boric acid