Learn More
Retsch™ Test Sieves with 25 mm height
Retsch™ Test Sieves consist of a solid stainless steel sieve frame with high stability, resulting in reliable sieving results.
109.00€ - 177.00€
Specifica
Tipo | Test Sieve |
---|---|
Certificazione/Conformità | DIN ISO 3310-1 |
Materiale | Stainless Steel |
Include | Calibration Certificate |
Altezza (sistema metrico) | 25 mm |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15671947
|
Retsch™
60.122.000063 |
63 μm |
118.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15651947
|
Retsch™
60.122.000100 |
100 μm |
118.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15610369
|
Retsch™
60.122.000125 |
125 μm |
118.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15515850
|
Retsch™
60.122.000150 |
150 μm |
118.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15620369
|
Retsch™
60.122.000250 |
250 μm |
118.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15640369
|
Retsch™
60.122.000800 |
800 μm |
121.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15519622
|
Retsch™
60.122.001000 |
1 mm | N/A | ||||||
15650369
|
Retsch™
60.122.001250 |
1.25 mm |
127.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15660369
|
Retsch™
60.122.001700 |
1.70 mm |
127.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15670369
|
Retsch™
60.122.002000 |
2.00 mm |
127.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15680369
|
Retsch™
60.122.008000 |
8.00 mm |
148.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15690369
|
Retsch™
60.122.016000 |
16.00 mm |
177.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- High quality joining technology guarantees permanently taut wire mesh
- One-piece cast sieve frame and seamless mesh joint prevent cross contamination
- Stainless steel sieve frame with high form stability
- High degree of corrosion resistance and easy cleaning thanks to high-alloy stainless steel
- Excellent product quality due to extensive optical inspection
- Maximum stability and optimum sealing when used in sieve stacks thanks to the o-ring which is placed in the recess designed for this purpose
- Clear and precise labeling of the sieves with full traceability based on individualized laser engraving
Specifica
Test Sieve | |
Stainless Steel | |
25 mm |
DIN ISO 3310-1 | |
Calibration Certificate | |
200 mm |