Learn More
Pinnacle Brush™ Spazzole per provette
Excellent for cleaning out narrow test tubes and other hard-to-reach instruments. Pinnacle Brush™ Test Tube Brushes are supplied in packs of 10.
29.00€
Specifica
Product Type | Spazzola per provette per analisi |
---|---|
Materiale maniglia | Filo d'acciaio |
Colore | White |
Quantità | Confezione da 10 |
Codice del prodotto | Marca | Bristle Material | Diametro (sistema metrico) setole | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Bristle Material | Diametro (sistema metrico) setole | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
12891954
|
Pinnacle Brush™
T666 |
Nylon | 28 mm | 16 to 25 mm diameter test tubes |
29.00€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Excellent for cleaning out narrow test tubes and other hard-to-reach instruments. Pinnacle Brush™ Test Tube Brushes are supplied in packs of 10.
- On galvanized steel wire handles
- With fan-shaped end
- With bristle or nylon tips
- Available for different diameters of tubes
Specifica
Spazzola per provette per analisi | |
Filo d'acciaio | |
White | |
Confezione da 10 |