Learn More
Pinnacle Brush™ Spazzole per provette con punta in cotone
Features With cotton yarn tip. Pinnacle Brush™ Test Tube Brushes with Cotton Yarn Tip have a galvanised steel wire handle.
16.15€
Specifica
Product Type | Spazzola per provette per analisi |
---|---|
Bristle Material | Fiber |
Materiale maniglia | Filo d'acciaio |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Test tubes |
Lunghezza (sistema metrico) spazzola | 7 cm |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) setole | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) setole | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12318338
|
Pinnacle Brush™
T669 |
25 mm |
16.15€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 25-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Cotton yarn tip
- Metal handle
Specifica
Spazzola per provette per analisi | |
Filo d'acciaio | |
7 cm |
Fiber | |
Test tubes | |
Confezione da 10 |