Learn More
Elma™ Test Tube Holders
Ensures that tubes can be securely positioned and arranged in the Elma Basket.
90.15€ - 115.00€
Specifica
Tipo | Test Tube Holder |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Fisherbrand Select, Fisherbrand EASY, Elmasonic P, Elmasonic Select, Elmasonic EASY |
Materiale | Stainless Steel |
Codice del prodotto | Marca | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17789899
|
Elma™
1111973 |
30/80 |
115.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17851297
|
Elma™
1112084 |
100/120 |
90.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17801357
|
Elma™
1112123 |
150/300 |
105.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Diverse Elma holders ensure that tubes can be securely positioned and arranged in the Elma Basket
- Optimum positioning of the items inside the bath is also a prerequisite for achieving the best possible cleaning results
- Allows items to be individually positioned
- Lets you clearly structure your cleaning process
- Prevents scratches on the tank floor
- Holders are available for various applications
- Special solutions are available (e.g. for conical flasks)
Specifica
Test Tube Holder | |
Fisherbrand Select, Fisherbrand EASY, Elmasonic P, Elmasonic Select, Elmasonic EASY | |
Stainless Steel |