Learn More
Labconco™ Test Tube/Microcentrifuge Tube Rack: FreeZone™ Freeze Dry Accessory
Round rack for 12-13 mm test tubes and microcentrifuge tubes.
Marca:  Labconco™ 7379001
290.02 EUR valido fino al 2025-03-31
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15960291
  • 432.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 14-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Round Test Tube/Microcentrifuge Tube Rack
  • Holds up to 104 12-13 mm tubes
  • Made of type 304 stainless steel
  • Includes bottom and adapter plate for (104) microcentrifuge tubes
  • Ideal for use with round Product Shelves (heated or non-heated)
  • Dimensions: 9 in. dia. x 1 in. h
Specifica
Specifica
Tube Rack
0
Round Product Shelves (heated or non-heated)
9 in.
9 in.
1.8 lb.
104 Tubes
Stainless Steel (304)
Stainless steel rack and 1 stainless steel microcentrifuge tube adapter plate
2.5 in.
2.8 lb.
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Labconco™ Test Tube/Microcentrifuge Tube Rack: FreeZone™ Freeze Dry Accessory > Round, Test Tube/Microcentrifuge Tube Rack