Learn More
Fisherbrand™ Rack per provette per analisi
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità:
16 mm Tubes
19 Microtubes
29 mm Tubes
N. di posizioni:
4
5
19
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Capacità | 19 Microtubes |
| Product Type | In rack |
| Colore | Nero |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | CLASSIC, ZX3, WIZARD, ZX4, TX4 |
| N. di posizioni | 19 |