Learn More
Nickel Electro™ Test Tube Racks
Codice prodotto. 11429529 Sfoglia Tutto Nickel-Electro Prodotti
Click to view available options
Capacità:
Tubes (12 mm)
Tubes (16 mm)
Tubes (18 mm)
Tubes (31 mm)
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11429529
Marca: Nickel Electro™ 6873
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Customize your test tube rack to fit a varietry of test tube external diameters. Nickel Electro™ Test Tube Racks are non-magnetic stainless steel and supplied flat packed ready for assembly.
  • Stainless steel
  • Non-magnetic
  • Easy assembley
  • Capable of being disassembled for cleaning and sterilization purposes
Specifica
Product Type Test Tube Rack
Autoclavabile Autoclavable
Capacità Tubes (18 mm)
Materiale Stainless Steel
Posizioni 18
Da utilizzare con (apparecchiatura) Test Tubes with an External Diameter 18 mm
Quantità 1 Ea.
Dimensioni (L x P x A) 270 x 138 x 70 mm
Diametro (sistema metrico) apertura 18 mm