Learn More
Thermo Scientific™ Test Tube Racks for MaxQ™ Shaker
Mix and match these shaker test tube racks, available in a variety of sizes and arrays, to suit individual needs in the laboratory.
355.00€ - 381.00€
Specifica
Product Type | Test Tube Rack |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | MaxQ™ Shaker Platform |
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Matrice | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità | Matrice | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11719518
|
Thermo Scientific™
30191 |
1.5 mL Tubes | 4 x 6 | Blue |
381.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11875820
|
Thermo Scientific™
30190 |
1.5 mL Tubes | 8 x 12 | Blue |
370.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11436358
|
Thermo Scientific™
30181 |
10 to 13 mm Tubes | 6 x 6 | Red |
365.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10174383
|
Thermo Scientific™
30180BI |
10 to 13 mm Tubes | 6 x 12 | Red |
364.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10794214
|
Thermo Scientific™
30183 |
14 to 16 mm Tubes, 15 mL Centrifuge Tubes | 6 x 6 | Orange |
356.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10031913
|
Thermo Scientific™
30182 |
14 to 16 mm Tubes, 15 mL Centrifuge Tubes | 6 x 12 | Orange |
356.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11476358
|
Thermo Scientific™
30185 |
17 to 20 mm Tubes | 4 x 5 | White |
370.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10417883
|
Thermo Scientific™
30184 |
17 to 20 mm Tubes | 4 x 10 | White |
355.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11486358
|
Thermo Scientific™
30187 |
21 to 25 mm Tubes | 4 x 4 | Blue |
360.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11426358
|
Thermo Scientific™
30186 |
21 to 25 mm Tubes | 4 x 10 | Blue |
361.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11466358
|
Thermo Scientific™
30188 |
26 to 30 mm Tubes | 3 x 8 array | Green |
355.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11496358
|
Thermo Scientific™
30189 |
26 to 30 mm Tubes, 50 mL Centrifuge Tubes | 3 x 3 | Green |
359.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Mix and match Thermo Scientific™ MaxQ™ Shaker Test Tube Racks, available in a variety of sizes and arrays, to suit individual needs in the laboratory. All racks are compatible with MaxQ shaker platforms.
Racks are available in a multitude of sizes, arrays, and colors. Compatible with MaxQ shaker platforms.Specifica
Test Tube Rack | |
MaxQ™ Shaker Platform |