Learn More
Velp Scientifica™ Provette per analisi
Codice prodotto. 11715654 Sfoglia Tutto Velp Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
26 mm
42 mm
48 mm
80 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 3
pezzi 6
Da utilizzare con (apparecchiatura):
DK6/48 e serie UDK
Digestori DK 20/26, DKL 42/26 e Unità di Distillazione UDK
Unità di distillazione serie UDK
Codice prodotto. 11715654
Marca: Velp Scientifica™ A00000144
Edge
Facilitates the nitrogen analysis and protein determination process. Velp Scientifica™ Test Tubes for Digestion Units are for use with Velp Scientifica™ Kjeldahl Digestion Units.
  • For use in Total Kjeldahl Nitrogen Determination, ammoniacal nitrogen, nitric nitrogen (Devarda), TVBN, sulphites, phenols, volatile acids and cyanides
Specifica
Product Type Provette per analisi
Capacità (sistema metrico) 300 ml
Diametro (sistema metrico) esterno 42 mm
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm
Quantità 3 Tubes