Learn More
Velp Scientifica™ Test Tubes
Velp Scientifica™ Test Tubes are spare tubes for use with TMD 6 Mineralization System.
Marca: Velp Scientifica™ 10000000
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Spare test tube
- Features a spherical joint
Specifica
Test Tube | |
Spherical joint | |
42 mm | |
250 mL |