Learn More
Fisherbrand™ Test Tubes, Borosilicate Glass 3.3, with Beaded Rim, Medium Wall
Codice prodotto. p-200009476 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
3 mL
5 mL
13 mL
17 mL
21 mL
27 mL
53 mL
57 mL
Lunghezza (sistema metrico):
75 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
160 mm
Diametro (sistema metrico):
10 mm
12 mm
16 mm
18 mm
24 mm
25 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
Codice prodotto. 15852285
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Test tubes with round bottom are universal cylindrical laboratory glassware that are used e.g. for chemical reactions, pretreatments or for storing small amounts of liquid.
  • Disponibilità con e senza bordi
  • Fondo rotondo
  • Autoclavabile  
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità ISO 4142
Capacità (sistema metrico) 3 mL
Lunghezza (sistema metrico) 75 mm
Materiale Vetro borosilicato
Quantità Conf. da 100
Con bordo
Diametro (sistema metrico) 10 mm
Spessore della parete 1.0 mm