Learn More
Tetrabutylammonium fluoride, 1M solution in THF, AcroSeal™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mL
800 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass bottle
Flacone in vetro AcroSeal™
Dimensione della confezione:
100mL
800mL
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tetrabutylammonium fluoride |
| CAS | 429-41-4, 109-99-9, 7732-18-5 |
| Colore | Da marrone a verde |
| Forma fisica | Soluzione |
| Quantità | 100 mL |
| Formula molecolare | C16H36FN |
| Formula lineare | [CH3(CH2)3]4NF |
| Numero MDL | MFCD00011747 |
| Punto d'infiammabilità | −17°C |
| Indice di Merck | 15,9332 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Tetrabutylammonium fluoride, 1M solution in THF, containing ca. 5% water
- Pericolo
- cancerogenicità Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.