Learn More
Tetrabutylammonium fluoride, 75% solution in water
Codice prodotto. 15234904 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
Codice prodotto. 15234904
Marca: Thermo Scientific Acros 451800250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 429-41-4 | C16H36FN | 261.47 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 429-41-4
Formula molecolare C16H36FN
Molecular Weight (g/mol) 261.47
Numero MDL MFCD00011747
InChI Key FPGGTKZVZWFYPV-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo tetrabutylammonium fluoride, tbaf, tetrabutylazanium fluoride, tetrabutyl ammonium fluoride, tetra-n-butylammonium fluoride, tetrabutylamine, fluoride, n,n,n-tributylbutan-1-aminium fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride, n,n,n-tributyl-1-butanaminium fluoride, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, fluoride 1:1
PubChem CID 2724141
ChEBI CHEBI:51990
SMILES [F-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrabutylammonium fluoride
Densità 0.9530g/mL
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare [CH3(CH2)3]4NF
Quantità 25 g
Indice di Merck 15,9332
Gravità specifica 0.953
IUPAC Name tetrabutilazanio; fluoruro
Peso formulazione 261.46
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 75% in aqueous solution
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetrabutylammonium fluoride, 75% solution in water
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P270-Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.