Learn More
Tetrabutylammonium hydroxide, 0.1N sol. in toluene/methanol for non-aq.titr., Thermo Scientific Chemicals
Tetrabutylammonium hydroxide, 0.1N sol. in toluene/methanol for non-aq.titr., Acros Organics, Quantity: 500mL, Packaging: Glass bottle, Colorless to Yellow, Molecular Weight: 259.47, Beilstein: 04,II,634, CAS: 2052-49-5, 108-88-3, 67-56-1, Density: 0.8500g/mL, EINECS Number: 218-147-6
49.40€ - 484.00€
Specifica
Materiale o nome chimico | Tetrabutylammonium hydroxide |
---|---|
CAS | 2052-49-5, 108-88-3, 67-56-1 |
Colore | Colorless to Yellow |
Densità | 0.8500g/mL |
Punto d'infiammabilità | 4°C |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10564721
|
Thermo Scientific Acros
123531000 |
100 mL | Glass bottle |
49.40€
100mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10551751
|
Thermo Scientific Acros
123535000 |
500 mL | Glass bottle |
147.00€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11955441
|
Thermo Scientific Acros
123530025 |
2.5 L | Glass bottle |
484.00€
2.50L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Phase transfer catalystSpecifica
Tetrabutylammonium hydroxide | |
Colorless to Yellow | |
4°C | |
C16H37NO | |
1.3775 | |
04,II,634 | |
0.85 | |
Solubility in water: insoluble | |
[OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC | |
259.48 | |
259.47 |
2052-49-5, 108-88-3, 67-56-1 | |
0.8500g/mL | |
Glass bottle | |
[CH3(CH2)3]4NOH | |
MFCD00009425 | |
05,645; 11,500; 07,332 | |
tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1 | |
VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M | |
tetrabutylazanium;hydroxide | |
2723671 | |
Solution |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
Highly flammable liquid and vapor.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Harmful if inhaled.
Causes damage to organs.
Suspected of damaging the unborn child.
May be fatal if swallow
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing.
Rinse skin with water/shower.
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomi
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 218-147-6
- Tetrabutylammonium hydroxide, 0.1N sol. in toluene/methanol
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
- H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H361d-Sospettato di nuocere al feto.
- H373-Può provocare danni agli organi.
- H332-Nocivo se inalato.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H370-Provoca danni agli organi.
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.,Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.,IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P331-NON provocare il vomito.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
RUO – Research Use Only