Learn More
Tetrabutylammonium hydroxide, 40 wt.% (1.5M) solution in water, Thermo Scientific Chemicals
Marca:  Thermo Scientific Acros 176610025
667.21 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21665" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10430364
  • 743.00€ / 2.50kg
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Phase transfer catalyst
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Tetrabutylammonium hydroxide
2052-49-5, 7732-18-5
0.9950g/mL
Plastic bottle
[CH3(CH2)3]4NOH
2.5 kg
05,645; 11,500
tetrabutylammonium hydroxide, tetra-n-butylammonium hydroxide, tetrabutylazanium hydroxide, tetrabutylammoniumhydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide, ammonium, tetrabutyl-, hydroxide, n,n,n-tributyl-1-butanaminium hydroxide, tetra n-butyl ammonium hydroxide, tetra-n-butyl ammonium hydroxide, 1-butanaminium, n,n,n-tributyl-, hydroxide 1:1
VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
tetrabutylazanium;hydroxide
2723671
38 to 42% (Total base)
40 wt.% Solution in Water
White to Yellow
>100.0°C
C16H37NO
MFCD00009425
04, II, 634
0.995
Solubility in water: soluble.
[OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
259.48
259.46
Crystals or Powder
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Tetrabutylammonium hydroxide, 40 wt.% solution in water
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.