Learn More
WTW™ Cella conduttimetrica standard TetraCon™ 325-3
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 10276061
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico) cavo:
3 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10276061
Marca: WTW™ 301970
Conductivity measuring cells with graphite electrodes for standard measurements in aqueous solutions in the field and in the lab.
  • No measuring errors due to cable, polarization effectds or changes of the electrical edge field
  • Provides the highest precision and linearity
  • Long-term stable cell constant thanks to graphite electrodes
  • Insensitive to pollution, reliable in any conditions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Costante di cella 0.475 cm–1
Intervallo di temperatura (sistema metrico) da 0 a 90 °C
Tipo Cella di conducibilità standard
Diametro (sistema metrico) corpo 15.3 mm
Lunghezza (sistema metrico) cavo 3 m
Materiale Epoxy/grafite
Include 4 elettrodi, sensore di temperatura, cavo da 3 m e spina impermeabile
Protezione IP IP68
Modello TetraCon™ 325-3