Learn More
Tetraethylammonium hydroxide, 20% aq. soln., Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Descrizione
Tetraethylammonium hydroxide is used as structure Directing Agents (SDAs), in selective etching, photovoltaic chemicals, advanced ceramics, strong organic base, flat panel display chemicals and transesterification catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Tetraethylammonium hydroxide is used as structure Directing Agents (SDAs), in selective etching, photovoltaic chemicals, advanced ceramics, strong organic base, flat panel display chemicals and transesterification catalyst.
Solubility
Fully miscible in water.
Notes
Keep container tightly sealed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Incompatible with oxidizing agents. It is sensitive to air.
Tetraethylammonium hydroxide is used as structure Directing Agents (SDAs), in selective etching, photovoltaic chemicals, advanced ceramics, strong organic base, flat panel display chemicals and transesterification catalyst.
Solubility
Fully miscible in water.
Notes
Keep container tightly sealed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers. Incompatible with oxidizing agents. It is sensitive to air.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Tetraethylammonium hydroxide |
Densità | 1.023 |
Formula lineare | (CH3CH2)4NOH |
Indice di rifrazione | 1.373 |
Quantità | 100 g |
Numero UN | UN3267 |
Beilstein | 3912961 |
Sensibilità | Air Sensitive |
Indice di Merck | 14,9201 |
Informazioni di solubilità | Fully miscible in water. |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Tetraethylammonium hydroxide, 20% aqueous solution
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H301-Tossico se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H370-Provoca danni agli organi.
- H372-Provoca danni agli organi.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: Tetraethylammonium hydroxide