Learn More
Tetrafluoroboric acid, ca 50% w/w aq. soln., Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
Descrizione
Tetrafluoroboric acid is used in conjunction with various methods of cleaning and to treat the surface of substrates. It is also used as a radiotracer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Tetrafluoroboric acid is used in conjunction with various methods of cleaning and to treat the surface of substrates. It is also used as a radiotracer.
Solubility
Miscible with water.
Notes
Incompatible with strong bases, oxidizing agents and acids.
Tetrafluoroboric acid is used in conjunction with various methods of cleaning and to treat the surface of substrates. It is also used as a radiotracer.
Solubility
Miscible with water.
Notes
Incompatible with strong bases, oxidizing agents and acids.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Tetrafluoroboric acid |
Punti di ebollizione | 130°C (decomposition) |
Concentrazione | ≈50% w/w aq. soln. |
Densità | 1.4 |
Odore | Pungent |
Quantità | 500 g |
Informazioni di solubilità | Miscible with water. |
Peso formulazione | 87.81 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | ≈50% w/w aq. soln. |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Tetrafluoroboric acid, ca 50% w/w aqueous solution
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: fluoroboric acid, boric acid