Learn More
Greiner Bio-One Tetragonal Media Bottles
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
Descrizione
- Non-cytotoxic
- Non-pyrogenic
- Sterilized by irradiation
- Available in three sizes
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 100 mL |
Colore | Clear |
Materiale | PET |
Sterilità | Sterile |
Closure Included | Yes |
Graduated | Yes |
Forma | Tetragonal |
Product Type | Media Bottle |