Learn More
Tetraheptylammonium bromide, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10154713
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Phase transfer catalyst
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4368-51-8
Formula molecolare C28H60BrN
Molecular Weight (g/mol) 490.69
Numero MDL MFCD00011861
InChI Key YQIVQBMEBZGFBY-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo tetraheptylammonium bromide, tetra-n-heptylammonium bromide, 1-heptanaminium, n,n,n-triheptyl-, bromide, tetraheptylazanium bromide, 1-heptanaminium, n,n,n-triheptyl-, bromide 1:1, acmc-209jv6, nhep4 1+ *br 1-
PubChem CID 78073
IUPAC Name tetraheptylazanium;bromide
SMILES CCCCCCC[N+](CCCCCCC)(CCCCCCC)CCCCCCC.[Br-]
Specifica
Materiale o nome chimico Tetraheptylammonium bromide
Punto di fusione 89.0°C to 91.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (Argentometry)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare [CH3(CH2)6]4NBr
Quantità 100 g
Beilstein 04, IV, 736
Peso formulazione 490.69
Percent Purity 99%
Forma fisica Flakes
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetraheptylammonium bromide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.