Learn More
Tetrahydrofuran, Honeywell Burdick & Jackson™ Biosyn™
Codice prodotto. 16811250
Click to view available options
Imballaggio:
Glass Bottle
Quantità:
2.5 L
4 x 2.5 L
For biosynthesis and applications that require low water content. Contains BHT, > 99.9% purity.
  • Ultra-low water specifications
  • Low amine specifications
  • Low particulate levels
  • High solvent purity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
Molecular Weight (g/mol) 72.11
Specifica
pH Neutral
Punto di fusione -108°C
Colore Colorless
Densità 0.89 g/cm3 (20°C)
Punti di ebollizione 65°C (1013 hPa)
Quantità 2.5 L
Limite di esplosione 1.5% to 12% (V)
Punto d'infiammabilità -21°C
Imballaggio Glass Bottle
Forma fisica Liquid
Linea di prodotti BioSyn™
Pressione del vapore 200 hPa (20°C)
Numero UN UN2056
Viscosità 0.48 mPa.s (20°C)
Percent Purity >99.9%