Learn More
Tetrahydrofuran, 99.9%, extra pure, anhydrous, stabilized with BHT
Codice prodotto. p-3737885 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Metal Drum
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
250mL
25L
Codice prodotto. 10317270
Marca: Thermo Scientific Acros 181502500
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Tetrahydrofuran, >-99.85%, C4H8O, CAS Number-109-99-9, 128-37-0, tetraidrofurano, furanidine, tetrahydrofuranne, butylene oxide, tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, oxacyclopentane, hydrofuran, 1,4-epoxybutane, tetramethylene oxide, 1L, 99.9%, 17, 10, CHEBI:26911, Undesignated, 0.8800g/mL | CAS: 109-99-9 | C4H8O | 72.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109-99-9, 128-37-0
Formula molecolare C4H8O
Molecular Weight (g/mol) 72.11
Numero MDL MFCD00005356
InChI Key WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
IUPAC Name oxolane
SMILES C1CCOC1
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrahydrofuran
Nota nome Anhydrous, Stabilized
Densità 0.8800g/mL
Quantità 250 mL
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.4060 to 1.4080 (20°C, 589nm)
Intervallo percentuale saggio 99.9%
Beilstein 17, 10
Acqua 0.006% max. (Coulometric)
Fieser 01,1140; 02,398; 03,278; 05,649; 06,570
Indice di Merck 15, 9356
Peso formulazione 72.11
Percent Purity ≥99.85%
Grado Ultrapuro
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Tetrahydrofuran
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.