Learn More
Tetrahydrofuran, 99%, stab. with 250-350ppm BHT
Codice prodotto. 11368016
Click to view available options
Quantità:
500 mL
1000 mL
2500 mL
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
500mL
Codice prodotto. 11368016
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L13304.AP
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 109-99-9 | C4H8O | 72.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Tetrahydrofuran is used as a solvent in Grignard reagent formation processes, pharmaceutical steroids and in the preparation of organometallic reagents. It is used for HPLC, spectrophotometry and environmental testing. It is used as a resin solvent in flexographic inks for plastics coating deposition for audio and video tapes. It is used in PVC and CPVC pipe cements, polyurethane coatings and in PVC film castings.
Solubility
Miscible with water.
Notes
Highly flammable. Oxidizes readily in air to form unstable peroxides. THF exhibits high volatility and an extremely low freezing point. Keep the container tightly closed and sealed until ready for use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 109-99-9
Formula molecolare C4H8O
Molecular Weight (g/mol) 72.11
Numero MDL MFCD00005356
InChI Key WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
IUPAC Name oxolane
SMILES C1CCOC1
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrahydrofuran
Punto di fusione -108°C
Nota nome stabilized with 250 to 350ppm BHT
Densità 0.889
Punti di ebollizione 66°C
Quantità 500 mL
Punto d'infiammabilità −17°C (1°F)
Odore Ether-like
Indice di rifrazione 1.407
Numero UN UN2056
Beilstein 102391
Indice di Merck 14,9211
Informazioni di solubilità Miscible with water.
Peso formulazione 72.11
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetrahydrofuran
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 2,6-bis(1,1-dimethylethyl)-4-methyl-phneol, tetrahydrofuran