Learn More
Riedel-de Haën Tetrahydrofuran CHROMASOLV™ Plus
Codice prodotto. 15995510
Click to view available options
Quantità:
7 L
18 L
45 L
Tetrahydrofuran CHROMASOLV™ Plus for HPLC, spectrophotometry, and environmental analysis. Inhibitor-free, ≥99.9%.
  • For HPLC, spectrophotometry, and environmental analysis.
  • Tested for HPLC-suitability via gradient analysis and UV-VIS spectroscopy.
  • Low UV impurity profile.
  • Low impurity gradient LC baseline.
  • Very low levels of non-volatile impurities.
Identificatori chimici
CAS 109-99-9
Formula molecolare C4H8O
Molecular Weight (g/mol) 72.11
Numero MDL MFCD00005356
InChI Key WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo THF, Oxolane, 1,4-Epoxybutane, Butylene Oxide, Diethylene Oxide, tetra-Methylene Oxide
IUPAC Name oxolane
SMILES C1CCOC1
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrahydrofuran
pH Neutral
Punto di fusione -108°C
Colore Colorless
Densità 0.89 g/cm3 (20°C)
Punti di ebollizione 65°C (1.013 hPa)
Quantità 7 L
Punto d'infiammabilità -21°C
Imballaggio Returnable Stainless Steel Can
Forma fisica Liquid
Linea di prodotti CHROMASOLV™ Plus
Formula lineare C4H8O
Pressione del vapore 200 hPa (20°C)
Numero UN UN2056
Viscosità 0.48 mPa.s (20°C)
Beilstein 102391
Percent Purity ≥99.90%
Grado HPLC
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetrahydrofuran
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Titolo del prodotto
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt