Learn More
Tetrahydrofuran-D8, for NMR, 99.5 atom % D, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10712611
Click to view available options
Quantità:
1 mL
5 mL
10 mL
25 mL
Imballaggio:
Glass Bottle
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1693-74-9
Formula molecolare C4H8O
Molecular Weight (g/mol) 80.16
Numero MDL MFCD00044238
InChI Key WYURNTSHIVDZCO-SVYQBANQSA-N
Sinonimo tetrahydrofuran-d8, deuterated thf, octadeuterotetrahydrofuran, deuterated tetrahydrofuran, tetrahydrofuran-d8 thf-d8, tetrahydrofuran-d8, ≥99.5 atom % d, 2h4 tetrahydro 2h4 furan, thf-d8, 2h8 tetrahydrofuran, furan-d4-, tetrahydro-d4
PubChem CID 80290
SMILES [2H]C1([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])C1([2H])[2H]
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrahydrofuran-D8
Forma fisica Liquid
Colore Colorless
Nota nome 99.5 atom % D
Densità 0.9800g/mL
Deuterio (D) 99.4% min.
Imballaggio Glass Bottle
Acqua 0.06% max. (Coulometric)
Quantità 5 mL
IUPAC Name 2,2,3,3,4,4,5,5-octadeuteriooxolane
Peso formulazione 80.17
Grado NMR
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetrahydrofuran-D8
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.