Learn More
Tetrahydrofuran, Honeywell
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Dimensione della confezione:
1L
2.50L
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Tetrahydrofuran |
| Densità | 0.887g/mL at 20°C, 0.889g/mL at 25°C |
| Quantità | 2.5 L |
| Limite di esplosione | 0.118 |
| Punto d'infiammabilità | −17°C (1.4°F) |
| Punto di combustione | 610°F |
| Pressione del vapore | 114 mmHg (15°C), 143 mmHg (20°C) |
| Numero UN | UN2056 |
| Beilstein | 102391 |
| Peso formulazione | 72.11g/mol |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Tetrahydrofuran (stab. with BHT)
- Pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- cancerogenicità Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
- EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.