Learn More
Tetrahydrofuran, Stabilized, HPLC Grade, J.T. Baker™
Codice prodotto. 15558614
Click to view available options
Quantità:
4 L
Imballaggio:
Narrow Mouth Amber Glass Bottle
High purity solvents for use in analytical and preparative separations
    For use in Gel permeation chromatography; For laboratory, research, or manufacturing use
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrahydrofuran
Nota nome Stabilized
CAS 109-99-9
Quantità 4 L
Punto d'infiammabilità −14.00°C
Imballaggio Narrow Mouth Amber Glass Bottle
Gravità specifica 1L = 0.88kg
Formula molecolare C4H8O
Numero MDL MFCD00005356
Sinonimo tetrahydrofuran, furan, tetrahydro, butylene oxide, furanidine, hydrofuran, tetramethylene oxide, oxacyclopentane, 1,4-epoxybutane, tetrahydrofuranne, tetraidrofurano
InChI Key WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCOC1
IUPAC Name oxolane
Molecular Weight (g/mol) 72.11
PubChem CID 8028
ChEBI CHEBI:26911
Peso formulazione 72.11
Grado HPLC
compliance-icons compliance-icons
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P241-Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d'illuminazione/ a prova di esplosione.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.