Learn More
Tetrahydrothiophen-3-one, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11985781
Click to view available options
5g
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrahydrothiophen-3-one
CAS 1003-04-9
Densità 1.1990g/mL
Punti di ebollizione 174°C to 175°C
Punto d'infiammabilità 78°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Formula molecolare C4H6OS
Numero MDL MFCD00005412
Quantità 5g
Gravità specifica 1.199
Sinonimo tetrahydrothiophen-3-one, 3-thiophanone, dihydrothiophen-3 2h-one, dihydro-3 2h-thiophenone, 3-thiacyclopentanone, 3-oxotetrahydrothiophene, 3 2h-thiophenone, dihydro, 3-tetrahydrothiophenone, tetrahydrothiophene-3-one, 3-oxo-2,3,4,5-tetrahydrothiophene
InChI Key DSXFPRKPFJRPIB-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=C1CCSC1
IUPAC Name thiolan-3-one
Molecular Weight (g/mol) 102.15
PubChem CID 61252
Peso formulazione 102.16
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetrahydrothiophen-3-one
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.