Learn More
Tetrakis(acetonitrile)palladium(II) tetrafluoroborate, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10643763
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Tetrakis(acetonitrile)palladium(II) tetrafluoroborate
CAS 21797-13-7
Punto di fusione 230°C
Colore Yellow
Analisi elementare 98.5% min.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Glass bottle
Formula molecolare C8H12B2F8N4Pd
Numero MDL MFCD00043297
Quantità 1 g
Sinonimo tetrakis acetonitrile palladium ii tetrafluoroborate, acetonitrile; palladium 2+ ; ditetrafluoroborate, pd mecn 4 bf4 2, tetrakis acetonitrile palladium ii, palladium ii tetrafluoroborate tetraacetonitrile complex
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in water
InChI Key YWMRPVUMBTVUEX-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Pd++].CC#N.CC#N.CC#N.CC#N.F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F
IUPAC Name acetonitrile;palladium(2+);ditetrafluoroborate
Molecular Weight (g/mol) 444.24
PubChem CID 2734560
Peso formulazione 444.22
Percent Purity 99%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tetrakis(acetonitrile)palladium(II) tetrafluoroborate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.