Learn More
Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium chloride, ca. 80% solution in water, Thermo Scientific Chemicals
Marca: Thermo Scientific Acros 389448000
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
for C-C Bond Formation (Olefination)Specifica
Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium chloride | |
Green-Yellow or Pink | |
115.0°C | |
Authentic | |
C4H12ClO4P | |
800 mL | |
tetrakis hydroxymethyl phosphonium chloride, thpc, pyroset tkc, retardol c, tetramethylolphosphonium chloride, tetrakis hydroxymethyl phosphanium chloride, unii-58wb2xcf8i, proban cc, tetrakis hydroxymethyl phosphochloride, ccris 317 | |
AKXUUJCMWZFYMV-UHFFFAOYSA-M | |
tetrakis(hydroxymethyl)phosphanium;chloride | |
31298 | |
80.0 to 85.0% |
124-64-1, 7732-18-5 | |
1.3400g/mL | |
96°C | |
Glass bottle | |
MFCD00031687 | |
1.34 | |
Solubility in water: soluble. | |
[Cl-].OC[P+](CO)(CO)CO | |
190.56 | |
190.56 | |
Solution |
Sicurezza e movimentazione
- Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium chloride
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H361d-Sospettato di nuocere al feto.
- H301-Tossico se ingerito.
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
Consigli di prudenza
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.