Learn More
α-Tetralone, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10284800
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 529-34-0
Formula molecolare C10H10O
Molecular Weight (g/mol) 146.19
Numero MDL MFCD00001688
InChI Key XHLHPRDBBAGVEG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo alpha-tetralone, 1-tetralone, 3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 3,4-dihydro-1 2h-naphthalenone, tetralone, a-tetralone, 1-oxotetralin, 1 2h-naphthalenone, 3,4-dihydro, .alpha.-tetralone
PubChem CID 10724
IUPAC Name 3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one
SMILES O=C1CCCC2=CC=CC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico α-Tetralone
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 5.0°C to 6.0°C
Colore Brown to Yellow
Densità 1.0960g/mL
Punti di ebollizione 127.0°C (13.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 130°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Indice di rifrazione 1.5675 to 1.5695
Quantità 100 g
Beilstein 07, 370
Gravità specifica 1.096
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hexane
Peso formulazione 146.19
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid