Learn More
Texwipe™ Panni misti in poliestere Absorbond™
Sfoglia Tutto Texwipe Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
4 x 4 in. (10.16 x 10.16 cm)
9 x 9 pollici (22.9 x 22.9 cm)
Dimensione della confezione:
pezzi 1200
pezzi 3000
Descrizione
- Hydroentangled 100% polyester wipers absorb five times their weight
- Soft, durable surface prevents abrasion
- Ideal wipers for cleaning oil or grease; have many optical applications
- Contain no surfactants and have ultralow levels of particles and extractables
Order Info
Basis weight: 42g/m2.
Specifica
Specifica
| Product Type | Panni Absorbond™ |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 9 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 22.9 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 9 pollici |
| Larghezza (sistema metrico) | 22.9 cm |
| Materiale | Poliestere interlacciato ad acqua |
| Peso base | 42 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 e OHSAS 18001:1999 |
| Dimensioni (L x P) | 9 x 9 pollici (22.9 x 22.9 cm) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Pulizia, olio assorbente e grasso |
| Vedi altri risultati |