Learn More
Texwipe™ Panni misti in poliestere Absorbond™
Codice prodotto. p-210353 Sfoglia Tutto Texwipe Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
4 x 4 in. (10.16 x 10.16 cm)
9 x 9 pollici (22.9 x 22.9 cm)
Dimensione della confezione:
pezzi 1200
pezzi 3000
Codice prodotto. 13103743
Marca: Texwipe™ TX404
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For ISO Class 6 to 7 (Class 1000 to 10,000) applications
  • Hydroentangled 100% polyester wipers absorb five times their weight
  • Soft, durable surface prevents abrasion
  • Ideal wipers for cleaning oil or grease; have many optical applications
  • Contain no surfactants and have ultralow levels of particles and extractables
Order Info
Basis weight: 42g/m2.
Specifica
Product Type Cleanroom Wipe
Lunghezza (sistema imperiale) 4 in.
Lunghezza (sistema metrico) 10.2 cm
Larghezza (sistema imperiale) 4 in.
Larghezza (sistema metrico) 10.16 cm
Materiale Hydroentangled Polyester
Peso base 42
Certificazione/Conformità ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 and OHSAS 18001:1999
Dimensioni (L x P) 4 x 4 in. (10.16 x 10.16 cm)
Da utilizzare con (applicazione) Cleaning, absorbing oil and grease