Learn More
Texwipe™ AlphaMop™ Isolator Cleaning Tool
Excellent for cleaning isolators, laminar flow hoods, biosafety cabinets, and glove boxes
Marca:  Texwipe™ TX7101
148.20 EUR valido fino al 2025-05-02
Usa il codice promo "24151" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11551214
  • 156.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 22-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Includes: Two handles (18 and 24 in. long), one polyester foam pad, and six TechniCloth™ polyester mop covers. Mop with telescoping handle includes six polyester mop covers.
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Low-profile mop with rounded corners and swivel head to reach difficult-to-access areas
  • Made from autoclavable Celcon™ plastic
  • Replaceable foam pad ensures that mop cover conforms to surfaces being cleaned
Specifica
Specifica
Mop
Sterilizzabile in autoclave
Plastic
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Texwipe™ AlphaMop™ Isolator Cleaning Tool > Cleaning Tool