Learn More
Texwipe™ AlphaMop™ Isolator Cleaning Tool
Excellent for cleaning isolators, laminar flow hoods, biosafety cabinets, and glove boxes
156.00€
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Product Type | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11551214
|
Texwipe™
TX7101 |
Mop |
156.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Low-profile mop with rounded corners and swivel head to reach difficult-to-access areas
- Made from autoclavable Celcon™ plastic
- Replaceable foam pad ensures that mop cover conforms to surfaces being cleaned
Specifica
Sterilizzabile in autoclave |
Titolo del prodotto
Texwipe™ AlphaMop™ Isolator Cleaning Tool