Learn More
Texwipe™ AlphaMop™ Replacement Handle
Codice prodotto. 15643249 Sfoglia Tutto Texwipe Prodotti
Click to view available options
Autoclavabile:
Sterilizzabile in autoclave
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15643249
Marca: Texwipe™ TX7123
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Low profile, swivel head with lightweight handles enable easier cleaning of floors, walls, ceilings, and hard-to-reach areas
  • 60 in. (1.5 m)
  • Fiberglass
  • White
  • Specifica
    Product Type Replacement Handle
    Colore Bianco
    Sterilità Non-sterile
    Autoclavabile Sterilizzabile in autoclave
    Da utilizzare con (apparecchiatura) AlphaMop
    Color-coded No
    Materiale Fiberglass