Learn More
Texwipe™ BlueWipe™ General Purpose Wipers
Codice prodotto. 16554282 Sfoglia Tutto Texwipe Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
12 x 12 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Codice prodotto. 16554282
Marca: Texwipe™ TX512
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
BlueWipe™ General Purpose Wipers are made from 45% polyester/55% cellulose nonwoven colorfast material with a cut edge, cleanroom manufactured.
  • Constructed from 45% polyester/55% cellulose nonwoven creating a durable wiper ideal for spill control, cleaning, and solution application.
  • Excellent chemical resistance for compatibility with a variety of solutions.
  • Packaged in a C-fold design for easy access and removal from the center of the bag.
  • Meets USP and USP wiper requirements.
  • Autoclave safe.
  • Individually lot coded for ease of traceability and quality control.
Specifica
Product Type BlueWipe Wipes
Lunghezza (sistema imperiale) 12 in.
Lunghezza (sistema metrico) 30.5 cm
Larghezza (sistema imperiale) 12 in.
Larghezza (sistema metrico) 30.5 cm
Materiale Polyester Cellulose
Peso base 70
Certificazione/Conformità ISO 9001:2000, 13485:2003, 14001:2004 and OHSAS 18001:1999
Dimensioni (L x P) 12 x 12 in.
Da utilizzare con (applicazione) General Wiping and Spill Control
Sterilità Non sterile