Learn More
Texwipe™ Cleanroom Spiral Notebooks
For note-taking and data recording
228.00€ - 320.00€
Specifica
Materiale | Non-latex Paper |
---|---|
Colore | White |
Materiale coperchio | HDPE |
Da utilizzare con (applicazione) | For recording notebook, record keeping, data transfer and notes |
Product Type | Cleanroom Spiral Notebook |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11545415
|
Texwipe™
TX5740 |
8.5 x 11 in. |
320.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 16-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11555415
|
Texwipe™
TX5741 |
5.5 x 8.5 in. |
228.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 26-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15712416
|
Texwipe™
TX5742 |
3 x 5 in. |
275.00€
pezzi 20 |
Spedizione stimata: 29-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- High-density polyethylene covers, plastic spirals, and durable TexWrite™ latex-impregnated cleanroom paper
- White, college-ruled pages printed with IPA-resistant, low-sodium ink for reduced ionic contamination
- Notebooks lie flat; pages rotate freely for ease of use
- 100 writable pages (50 sheets)
Specifica
Non-latex Paper | |
HDPE | |
Cleanroom Spiral Notebook | |
9.97 kg |
White | |
For recording notebook, record keeping, data transfer and notes | |
22 lb. |