Learn More
Texwipe™ Tamponi in poliestere CleanTip™ serie Alpha™
Codice prodotto. p-2861514 Sfoglia Tutto Texwipe Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
69.5 mm
70 mm
70 mm
127.5 mm
162 mm
Stile punta:
Flessibile
Impugnatura zigrinata
Rigid
Rigido
Superficie estesa
Tipo di maniglia:
Compact
Long
Long, easy-grip
Notched, Long, easy-grip
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 2500
pezzi 500
Codice prodotto. 11312713
Marca: Texwipe™ TX714A
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Knitted and cleanroom laundered polyester head provides a neutral background for obtained sample because of its high cleanliness levels. Texwipe™ Alpha™ Swabs are widely recommended for surface sampling and cleaning validation work.
Two layers of cleanroom-laundered AlphaLite™ polyester tips thermally sealed onto polypropylene handles.
  • Ultraclean head materials are precision molded so that every swab is constructed to exacting tolerances
  • No contaminating adhesives
  • Superior resistance to wide range of chemicals and solvents
  • Ultralow releasable particulates, ions, and NVR
  • Recommended for cleaning validation
  • Excellent sorbency and release properties
  • Broad range of tip and handle configurations
  • Constructed from the cleanest materials available and manufactured in a cleanroom using state-of-the-art processes and equipment
  • High-precision automated process guarantees consistent performance, sizing and cleanliness Silicone-free Bag-Within-A-Bag™ packaging consists of a solvent-resistant, thermally sealed exterior bag that protects the inner bags containing the swabs Each outer bag is individually lot-coded for easy traceability and quality control
Specifica
Lunghezza (sistema imperiale) 5.01 in.
Da utilizzare con (applicazione) Rimozione precisa di macchie da scanalature, tracce, asole e altri spazi ridotti, applicazione e rimozione di lubrificanti, adesivi e altre soluzioni in un ambiente critico pulito, uso di solvente (quali IPA)
Colore maniglia Verde chiaro
Product Type Tampone
Diametro (sistema metrico) maniglia 5.2 mm
Lunghezza (sistema metrico) 127.5 mm
Lunghezza (sistema metrico) maniglia 101.8 mm
Materiale Poliestere
Size Large
Spessore (sistema metrico) 4.2 mm
Tipo di maniglia Notched, Long, easy-grip
Length (Metric) Tip 25.7 mm
Larghezza (sistema metrico) punta 6.1 mm
Diametro (sistema metrico) punta 12.7 mm
Linea di prodotti Alpha
Tipo di adesivo Termico
Materiale maniglia Polipropilene
Stile punta Superficie estesa
Tip Material Poliestere intrecciato Alpha™