Learn More
Texwipe™ CleanTip™ Swabs: High-Sorbency Series
Certified to be silicone free
dietro preventivo - 890.00€
Specifica
Diametro (sistema imperiale) maniglia | 0.098 in. |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | Environmental sampling, application of lubricants and ointments, removal of lubricants and ointments, cleaning with solvents such as IPA or Acetone |
Colore maniglia | Brown |
Product Type | Swab |
Diametro (sistema metrico) maniglia | 2.5mm |
Codice del prodotto | Marca | Struttura | Diametro (sistema metrico) punta | Lunghezza (sistema metrico) maniglia | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Struttura | Diametro (sistema metrico) punta | Lunghezza (sistema metrico) maniglia | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
13113743
|
Texwipe™
TX705 |
100% cotton head, long Wooden handle | 7mm | 135mm |
63.85€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17876277
|
Texwipe™
TX700B |
Foam head mechanically attached to cotton bud core, long Wooden handle | 13.5mm | 126mm |
890.00€
pezzi 2500 |
Spedizione stimata: 29-11-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||
15752416
|
Texwipe™
TX700B* |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||||
15702426
|
Texwipe™
TX720B |
Foam head molded around cotton bud core, long wooden handle | 11.6mm | 127mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
High Sorbency Series
Highly sorptive swabs for industrial applications such as cleaning with solvents such as IPA, applying lubricants and other liquids, and removing excess materials.
- Cotton bud head available with or without an open-cell polyurethane foam sheath
- Soft, nonabrasive foam cover protects against fiber release
- Long handles constructed of hardwood for assured strength and rigidity
- Constructed from the cleanest materials available and manufactured in a cleanroom using state-of-the-art processes and equipment
- High-precision automated process guarantees consistent performance, sizing and cleanliness
- Silicone-free Bag-Within-A-Bag™ packaging consists of a solvent-resistant, thermally sealed exterior bag that protects the inner bags containing the swabs
- Each outer bag is individually lot-coded for easy traceability and quality control
Specifica
0.098 in. | |
Brown | |
2.5mm |
Environmental sampling, application of lubricants and ointments, removal of lubricants and ointments, cleaning with solvents such as IPA or Acetone | |
Swab | |
Wood |