Learn More
Texwipe™ Direct Thermal Cleanroom Labels
Sfoglia Tutto Texwipe Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (sistema imperiale):
1.5 x 1.5 in.
3 x 2 in.
4 x 2 in.
Dimensione della confezione:
4 rotoli
Descrizione
- Low out-gassing polypropylene made with ultra-low leachables and low particulates
- Quick-ship pressure sensitive
- Available with two different adhesive levels providing permanent adhesion without leaving residue
- Tested for surface particles, cleaned and double bagged
Specifica
Specifica
| Tipo di adesivo | Acrylic |
| Formato | Label |
| Materiale | Polypropylene |
| Da utilizzare con (applicazione) | Designed for critical environments where direct thermal printing is used |
| Quantità | 1000/Pk. |
| Dimensioni (sistema imperiale) | 3 x 2 in. |
| Dimensioni (sistema metrico) | 7.62 x 5 cm |
| Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | -20 to 140°F |
| Temperature Range (Metric) | -29 to 60°C |
| Spessore (sistema imperiale) | 3.3 mil |